900490
Gold nano-urchins
50 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
Synonim(y):
NHS-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
Formularz
nanourchin
okres trwałości
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
warunki przechowywania
protect from light
wielkość cząstki
50 nm
λmaks.
585 nm
grupa funkcyjna
NHS ester
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.