Przejdź do
900396
Furfuryl mercaptan-(methylene-d2)
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
2-Furanmethane-α,α-d2 thiol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D2H4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.18
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
≥97 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥97 atom % D
assay
≥97% (CP)
form
liquid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+2
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C(S)([2H])C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2/i4D2
InChI key
ZFFTZDQKIXPDAF-APZFVMQVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)