Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2810,00 zł 1405,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C10H1315N2Na2O8P
Masa cząsteczkowa:
378.09
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
41106305
Isotopic purity:
≥98 atom %
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+12
Form:
solution
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥98 atom %
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
solution
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+12
storage temp.
−20°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP) | description 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP) | description 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP) | description 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP) |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| isotopic purity ≥98 atom % | isotopic purity ≥98 atom %, 15N | isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % |
| mass shift M+12 | mass shift M+12 | mass shift M+10 | mass shift M+12 |
| assay ≥95% (CP) | assay ≥95% (CP) | assay ≥95% (CP) | assay ≥95% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form - | form liquid | form - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?