Merck
900162
Ethyl pyruvate-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO13CO2CH2CH3
Masa cząsteczkowa:
117.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51113400
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
liquid
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
form
liquid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO[13C](C(C)=O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i5+1
InChI key
XXRCUYVCPSWGCC-HOSYLAQJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)