Merck
88645
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
≥99.0%
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nγ-Alloc-L-2,4-diaminobutyric acid, Nγ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,4-diaminobutyric acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.45
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
9360954
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0%
form
powder
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H24N2O6/c1-2-13-30-22(28)24-12-11-20(21(26)27)25-23(29)31-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1
InChI key
YIVBOSPUFNDYMF-FQEVSTJZSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)