Merck
87778
Dansyl-L-proline
≥99.0% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.42
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
497317
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −45±2°, c = 1% in 1 M HCl
mp
150-153 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
Other Notes
Derivatizing agent for HPLC; assay of enantiomeric purity of amines
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)