Merck
87749
Ethyl 2,2,5,5-tetramethyl-1,2,5-azadisilolidin-1-acetate
≥98.0%
Synonim(y):
(1-Ethoxycarbonylmethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-aza-2,5-disilacyclopentane, 2,2,5,5-Tetramethyl-1,2,5-azadisilolidin-1-acetic acid ethyl ester, STABASE-ethyl glycinate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H23NO2Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
3545518
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.451
bp
80-82 °C/0.25 mmHg (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CN1[Si](C)(C)CC[Si]1(C)C
InChI
1S/C10H23NO2Si2/c1-6-13-10(12)9-11-14(2,3)7-8-15(11,4)5/h6-9H2,1-5H3
InChI key
NTAZFMGCNVXERO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Starting material for the synthesis of various α-amino acids; Cycloaddition of its enolate with imines
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)