Merck
87308
Tetrahexylammonium hexafluorophosphate
≥97.0% (gravimetric)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)4CH2]4N(PF6)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
499.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (gravimetric)
form
powder
impurities
≤0.05% halides (as bromide)
mp
135-138 °C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.F6P/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
KWQQUBRLECVPFD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)