Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
extent of labeling
~0.35 mmol/g loading
particle size
~75 μm
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?