Merck
860484
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
99%
Synonim(y):
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
222-398-7
Beilstein/REAXYS Number:
96193
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
optical activity
[α]22/D −16.0°, c = 0.5 in H2O
mp
210-212 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)