Merck
858951
Nε-Methyl-L-lysine hydrochloride
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.68
EC Number:
231-539-1
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-5-3-2-4-6(8)7(10)11;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
AQELUQTVJOFFBN-RGMNGODLSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)