Przejdź do
858897
Nω-Acetylhistamine
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
EC Number:
211-610-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
147-149 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C7H11N3O/c1-6(11)9-3-2-7-4-8-5-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,10)(H,9,11)
InChI key
XJWPISBUKWZALE-UHFFFAOYSA-N
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)