Przejdź do
857769
Ethyl linoleate
98%
Synonim(y):
Linoleic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.50
EC Number:
208-868-4
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1727827
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
224 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChI key
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Biochem/physiol Actions
Ethyl linoleate solated from Oxalis triangularis inhibits forskolin-induced melanogenesis and tyrosinase activity in mouse B16 melanoma cells . This anti-melanogenic effect is mediated by inhibiting cAMP production.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl linoleate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)