Merck
856541
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
99%
Synonim(y):
4-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt, 4-Amino-salicylic acid sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6NNaO3 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.15
EC Number:
205-091-2
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
SMILES string
O.O.[Na+].Nc1ccc(c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)