Przejdź do
856193
(−)-Erythromycin hydrate
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
888,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H67NO13 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
733.93 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
204-040-1
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
powder
optical activity
[α]22/D −70°, c = 2 in ethanol
mp
138-140 °C (lit.)
functional group
amine, ester, ether, ketone
SMILES string
[H]O[H].CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.H2O/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;1H2/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;/m1./s1
InChI key
XGYMKYQKIUWFJD-YZPBMOCRSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001912Y00018471242000
Erythromycin A European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001912
Erythromycin A
Erythromycin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1242000
Erythromycin
description
96%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
96%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
mp
138-140 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
optical activity
[α]22/D −70°, c = 2 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
functional group
amine, ketone, ether, ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)