Przejdź do
855316
Nα-Acetyl-L-tyrosinamide
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
EC Number:
217-756-4
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2216288
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
optical activity
[α]21/D +51°, c = 0.8 in H2O
mp
223-225 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c1-7(14)13-10(11(12)16)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,10,15H,6H2,1H3,(H2,12,16)(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI key
RJNKBEQRBIJDNM-JTQLQIEISA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)