Przejdź do
83885
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonim(y):
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
906,00 zł
679,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
MDL number:
679,50 zł
Cena katalogowa906,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~1.1 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
Application
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a Rink amide linker attached to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Other Notes
Review
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8390183902QBD10243
description
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
description
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
description
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
description
>95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid or viscous liquid
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Pegylations
extent of labeling
~1.1 mmol/g loading
extent of labeling
~1.1 mmol/g loading
extent of labeling
~0.5 mmol/g loading
extent of labeling
-
matrix
crosslinked with 1% DVB
matrix
crosslinked with 1% DVB
matrix
crosslinked with 1% DVB
matrix
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)