Przejdź do
809845
Pregnenolone-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D4H28O2
Masa cząsteczkowa:
320.50
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
3100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@H]1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16?,17+,18?,19?,20-,21+/m0/s1/i8D2,12D2
InChI key
ORNBQBCIOKFOEO-JHAWGCOXSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
903469903477903574
description
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)