Przejdź do
809683
Sodium taurochenodeoxycholate-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
Taurine, N-(3a,7a-dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)- monosodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26D4H40NNaO6S
Masa cząsteczkowa:
525.71
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
5050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@@H]1CCC2C3[C@H](O)CC4C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17?,18-,19?,20?,21?,22-,24?,25+,26-;/m1./s1/i8D2,14D2;
InChI key
IYPNVUSIMGAJFC-JKQLTFHSSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900073809721809713
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥97% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)