Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C12C15H50O6
Masa cząsteczkowa:
482.59
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+12
Form:
liquid
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+12
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C]([13C][13C][13C]CCCC)OCC(O[13C]([13C][13C][13C]CCCC)=O)CO[13C]([13C][13C][13C]CCCC)=O
InChI
1S/C27H32O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-12,22-23H2,1-3H3/i13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1,21+1,25+1,26+1,27+1
InChI key
WOPOIFUUEQBYDP-IZOVDCKGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?