Przejdź do zawartości
808342
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde-(phenyl-13C6), Syringaldehyde-(phenyl-13C6)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C3H10O4
Masa cząsteczkowa:
188.13
UNSPSC Code:
12352005
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
SMILES string
O[13C]1=[13C](OC)[13CH]=[13C](C=O)[13CH]=[13C]1OC
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)