808075
Zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 40 cP, work function -3.9eV
Synonim(y):
Avantama N-11-Screen, Nanograde N-11-Screen, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink, zinc oxide dispersion, zinc oxide suspension
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
stężenie
2.5 wt. % (crystalline ZnO in α-Terpineol)
praca wyjścia
-3.7--4.1 eV
kolor
translucent brownish
wielkość cząstki
7-17 nm
lepkość
32-48 cP
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at >120°C.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C
Produkty
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.