Przejdź do
80723
(Piperidinomethyl)polystyrene
extent of labeling: ~3.5 mmol/g base loading
Synonim(y):
1-Benzylpiperidine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, piperidinomethylated, Piperidine, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, piperidinomethylated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
extent of labeling
~3.5 mmol/g base loading
impurities
≤0.2 mmol/g Cl (resin)
matrix
crosslinked with 2% DVB
particle size
200-400 mesh
Application
(Piperidinomethyl)polystyrene is a solid supported reagent (SSR) that can be used as an acid-scavenger in solid phase organic synthesis (SPOS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49461593003474517
description
extent of labeling: ~3.5 mmol/g base loading
description
extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g Cl loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
-
impurities
≤0.2 mmol/g Cl (resin)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: nucleophile reactive
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~3.5 mmol/g base loading
extent of labeling
3.0-4.0 mmol/g loading
extent of labeling
~1.1 mmol/g Cl loading
extent of labeling
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
matrix
crosslinked with 2% DVB
matrix
-
matrix
crosslinked with 1% DVB
matrix
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)