Przejdź do
805033
Carbon nanotube, single-walled
carbon ≥80 %, diam. 1.2-2.0 nm, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
CNT, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotubes, Tuball
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Produkt 805033 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
feature
avg. no. of layers 1
composition
carbon, ≥80%
L
>5 μm , AFM
diam.
1.2-2.0 nm
surface area
520 m2/g
average diameter
1.8 nm
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as additives.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon nanotube, single-walled
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)