Przejdź do
804312
2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Synonim(y):
2,2-difluoro-1-ethanamine hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
734,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6ClF2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
734,25 zł
Cena katalogowa979,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
Quality Segment
form
powder
mp
132-137 °C (w/decomp)
functional group
amine, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCC(F)F
InChI
1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H
InChI key
YSVKPVHTHFECBE-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride was recently reported to be used as a precursor for the "elusive" difluoromethyl diazomethane species (CF2HCHN2). The difluoromethyl diazomethane intermediate can be generated in situ in the presence of tert-butyl nitrite and a catalytic amount of acetic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
184802N9125339822
assay
95%
assay
95%
assay
≥98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
132-137 °C (w/decomp)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
248-250 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
functional group
amine, fluoro
functional group
amine, nitro
functional group
-
functional group
amine, nitro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)