Merck
802875
Dibutyl-d18 phosphate
98 atom % D, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D18HO4P
Masa cząsteczkowa:
228.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+18
Form:
liquid
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+18
SMILES string
O=P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI key
JYFHYPJRHGVZDY-VAZJTQEUSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)