Przejdź do
79874
2-Chloro-1,3,5-trinitrobenzene
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
2,4,6-Trinitrochlorobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2ClN3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-864-3
Beilstein/REAXYS Number:
1588666
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
lumps
Aby zapytać o ten produkt 79874, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
lumps
functional group
chloro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2ClN3O6/c7-6-4(9(13)14)1-3(8(11)12)2-5(6)10(15)16/h1-2H
InChI key
HJRJRUMKQCMYDL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
moistened with ~15% water
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)