Przejdź do zawartości
798258
D-Ribose-13C5
99 atom % 13C, 99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H10O5
Masa cząsteczkowa:
155.09
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99%
Mass shift:
M+5
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99%
form
solid
mass shift
M+5
SMILES string
O[13C@H]1[13C@@H](O)[13CH](O)O[13CH2][13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-UWNVARNQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)