Przejdź do
797669
Gallium-69 Metal
99 atom % (69Ga), 99.9% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
69Ga
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.93
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141715
Isotopic purity:
99 atom % (69Ga)
Assay:
99.9% (CP)
Mass shift:
M-1
Form:
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % (69Ga)
assay
99.9% (CP)
form
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
mass shift
M-1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[69GaH2]
InChI
1S/Ga.3H/i1-1;;;
InChI key
PHMDYZQXPPOZDG-OSEPWBDTSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203319263273676128
description
99 atom % (69Ga), 99.9% (CP)
description
99.9995% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
mass shift
M-1
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
M+1
isotopic purity
99 atom % (69Ga)
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99.9% (CP)
assay
99.9995% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
98% (CP)
form
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
form
(chips, chunks), (metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
form
(chips, chunks), (metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)