Merck
797626
2-Boc-8-amino-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane 5,5-dioxide
95%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
form
liquid
functional group
sulfone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1CCS(C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2)(=O)=O
InChI
1S/C11H20N2O4S/c1-10(2,3)17-9(14)13-6-11(7-13)8(12)4-5-18(11,15)16/h8H,4-7,12H2,1-3H3
InChI key
WMBSIHWRPQTLQI-UHFFFAOYSA-N
Application
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)