Merck
797529
tert-Butyl 3-hydroxy-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Form:
liquid
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
functional group
ether, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1C2(CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2)OC1
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-5-10(6-11)7(12)4-14-10/h7,12H,4-6H2,1-3H3
InChI key
BFXOBAHLWARETK-UHFFFAOYSA-N
Application
Spirocyclic building block is part of a series of advanced angular[3.3]heptanes developed by Carreira and coworkers
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)