Merck
797456
2-Boc-8-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
95%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
form
powder
mp
63-68 °C
functional group
ether, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCO1)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-15-11/h4-7H2,1-3H3
InChI key
ITVGWURCDQLPGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)