Przejdź do
797375
4,4′,4′′,4′′′-(Ethene-1,1,2,2-tetrayl)tetraphenol
Synonim(y):
4,4′,4′′,4′′′-(1,2-Ethenediylidene)tetrakisphenol, TPE-TOH, Tetra(4-hydroxyphenyl)ethylene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.43
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
form
solid
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C26H20O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,27-30H
InChI key
QQUZHNPGWNIYMK-UHFFFAOYSA-N
Application
TPE-TOH is a synthetic intermediate of aggregation-induced emission (AIE) dye for use in further synthesis of alkyl-halogen to make ether via esterification and polymer reaction.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)