Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H38
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.86
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98%
form
powder
SMILES string
C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C(C=C5)=CC=C5C(C6=CC=CC=C6)=C(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4
InChI
1S/C52H38/c1-7-19-41(20-8-1)49(42-21-9-2-10-22-42)51(45-27-15-5-16-28-45)47-35-31-39(32-36-47)40-33-37-48(38-34-40)52(46-29-17-6-18-30-46)50(43-23-11-3-12-24-43)44-25-13-4-14-26-44/h1-38H
InChI key
AYYZYPOAOFTMPC-UHFFFAOYSA-N
General description
4,4′-Bis(1,2,2-triphenylvinyl)-1,1′-biphenyl ( BTPE) is a luminogen. It is used to design BTPE-based electroluminescence devices. Recently, it was used as a bluish-green emitter and host for organic lightemitting diodes (OLEDs).
Application
4,4′-Bis(1,2,2-triphenylvinyl)biphenyl (BTPE) nanowires can be formed by annealing the crystalline microfibers.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?