Przejdź do
797243
4,7-Dibromo-5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Synonim(y):
bb-F2BT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Br2F2N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Assay:
97% (HPLC)
Form:
fibers
Produkt 797243 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97% (HPLC)
Quality Segment
form
fibers
mp
150-155 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C(Br)C2=NSN=C2C(Br)=C1F
InChI
1S/C6Br2F2N2S/c7-1-3(9)4(10)2(8)6-5(1)11-13-12-6
InChI key
HFUBKQHDPJZQIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorinated benzothiadiazole-based conjugated polymers for high open-circuit voltage in organic photovoltaics.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)