Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
functional group
carboxylic acid, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(N1CC2(CC(CC(O)=O)CO2)C1)=O
InChI
1S/C13H21NO5/c1-12(2,3)19-11(17)14-7-13(8-14)5-9(6-18-13)4-10(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
LTMIADFDXMGGRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?