Przejdź do
793833
Methylammonium triiodoplumbate(II) precursor solution
40 wt. % in DMF
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Methanamine, triiodoplumbate(1−), Methylamine triiodoplumbate(1−), Methylammonium triiodoplumbate(1−), Plumbate(1−), triiodo-, hydrogen, compound with methanamine (1:1)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3NH3]+[PbI3]-
Masa cząsteczkowa:
619.98
UNSPSC Code:
12352302
form
solution
sustainability
Sustainability features
concentration
40 wt. % in DMF
refractive index
n20/D 1.520
density
1.368 g/mL at 25 °C
λmax
321 nm
greener alternative category
Application
Methylammonium lead iodide is a well studied precursor for the deposition of perovskite active layers for advanced photovoltaics
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60.56 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
69507-98-8 + 68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)