Merck
793752
p-Toluidine-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH313C6H4NH2
Masa cząsteczkowa:
113.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+6
SMILES string
N[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-WBJZHHNVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1313734-69-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)