Informacje o tej pozycji
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
form
gas
contains
hydroquinone as stabilizer
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
[13CH2]1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1
InChI key
IAYPIBMASNFSPL-OUBTZVSYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
35003-18-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?