Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3COCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
liquid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
liquid
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1
InChI key
LCTONWCANYUPML-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?