Merck
792411
Sigma-Aldrich
5,5′-Dibromo-4,4′-didodecyl-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H52Br2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
660.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
powder
mp
56-60 °C
ciąg SMILES
BrC(S1)=C(CCCCCCCCCCCC)C=C1C2=CC(CCCCCCCCCCCC)=C(Br)S2
InChI
1S/C32H52Br2S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-29(35-31(27)33)30-26-28(32(34)36-30)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
Klucz InChI
HTSYYLNTMSXYHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monomer ten jest stosowany w syntezie polimerów półprzewodzących do urządzeń OPV i OFET
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Semiconductive Polymers Containing Dithieno[3; 2-b:2′; 3′-d]pyrrole for Organic Thin-Film Transistors
Wei Zhang, Jun Li, Li Zou, Bao Zhang, et al.
Macromolecules, 41(23), 8953-8955 (2008)