Merck
791695
DL-Dopa-(phenyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D3H8NO4
Masa cząsteczkowa:
200.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C(O)=C(O)C([2H])=C1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/i1D,2D,4D
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-KYKRLZBASA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)