Merck
791210
Sigma-Aldrich
6-Amino-5-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Synonim(y):
5-Amino-6-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 5-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-6-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
238-243 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=CC2=C(NC=N2)N=C1C
InChI
1S/C7H8N4/c1-4-5(8)2-6-7(11-4)10-3-9-6/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Klucz InChI
BLIBGQUYZAQULV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3