Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CD2)5CD2OD
Masa cząsteczkowa:
132.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+16
Form:
liquid
isotopic purity
99 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+16
SMILES string
[2H]C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(O[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D
InChI key
BBMCTIGTTCKYKF-ZEFOBESCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?