Merck
790613
Methyl 6-O-trityl-α-D-galactopyranoside
96% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.50
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96% (HPLC)
optical activity
[α]22/D +55.0°, c = 0.5% in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](OC)O[C@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)[C@@H]1O
InChI
1S/C26H28O6/c1-30-25-24(29)23(28)22(27)21(32-25)17-31-26(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21-25,27-29H,17H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25+/m1/s1
InChI key
WYAMNJUPQNEGOI-MQZWXTIWSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)