Merck
78153
N-Phenylanthranilic acid
technical, ≥95% (T)
Synonim(y):
2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(C6H5NH)C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.23
EC Number:
202-066-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1456607
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥95% (T)
form
powder
mp
182-185 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
InChI key
ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TTR(7276)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Phenylanthranilic acid
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)