Quality Segment 200 confirms that the product is only against the specifications listed in the CoA. It does not imply comprehensive testing for contaminants such as heavy metals or specific residual solvents. "Reducing substances" refers to total reducing organic impurities, while "volatile impurities" refers to total volatile organic residues, without identifying individual compounds. To learn more about the Quality Segments and associated implications please click on the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2670,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5630,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8870,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 74 410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2670,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% cyclodextrin basis
form
powder
optical activity
[α]/D 154.0 to 156.0°
mol wt
Mw 1310 g/mol
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
extent of labeling
1.7-1.9 molar substitution
impurities
≤0.10% unsubstituted cyclodextrin, ≤0.20% chloride, ≤0.50% reducing substances, ≤50 ppm volatile organics
ign. residue
≤0.50%
loss
≤5.0% loss on drying
color
white to off-white
mp
180-182 °C (lit.)
absorption
≤0.10 at 350-600 nm in solution at 10%, ≤1.00 at 220-350 nm in solution at 10%
SMILES string
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
InChI key
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Wacker Chemie AG, ≥98.0% cyclodextrin basis | description Wacker Chemie AG, ≥95.0% cyclodextrin basis (calculated) | description Wacker Chemie AG, ≥95.0% (HPLC) | description Wacker Chemie AG |
| assay ≥98.0% cyclodextrin basis | assay ≥95.0% cyclodextrin basis (calculated) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp 180-182 °C (lit.) | mp 180-182 °C (lit.) | mp 290-300 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| optical activity [α]/D 154.0 to 156.0° | optical activity - | optical activity [α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O | optical activity - |
| ign. residue ≤0.50% | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue ≤2.5% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl-β-cyclodextrin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
368.6 °F
flash_point_c
187 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What exactly are the implications of the R&D and Quality Segment 200 declarations for the testing of the product, particularly with regard to contaminants (e.g., heavy metals / which “Reducing Substances”, “Volatile Impurities”)?