Merck
779709
1-Azido-4-(trifluoromethoxy) benzene solution
0.25 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.12
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10425646
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (HPLC)
concentration
0.25 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)