Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 113,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł 802,50 zł |
Informacje o tej pozycji
113,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 160 to 164°, [α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
impurities
≤0.2% reducing substances, ≤0.25% α- and γ-cyclodextrin (each), ≤0.5% related substances, ≤5 ppm heavy metals, ≤5 ppm residual solvents
ign. residue
≤0.10%
loss
≤14.0% loss on drying
pH
5.0-8.0 (1% in solution)
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
solution: 1%, clear
absorption
≤0.05 at 350-750 nm in solution at 1%, ≤0.1 at 230-350 nm in solution at 1%
suitability
corresponds for identity
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI key
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Wacker Chemie AG, ≥98.0% (HPLC) | description powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% | assay 99.9% | assay - |
| solubility solution: 1%, clear | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| mp 290-300 °C (dec.) (lit.) | mp 290-300 °C (dec.) (lit.) | mp 290-300 °C (dec.) (lit.) | mp 290-300 °C (dec.) (lit.) |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| impurities ≤0.2% reducing substances, ≤0.25% α- and γ-cyclodextrin (each), ≤5 ppm residual solvents, ≤0.5% related substances, ≤5 ppm heavy metals | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Cyclodextrin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?