Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C8H1715NO4
Masa cząsteczkowa:
257.24
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
application(s)
peptide synthesis
functional group
Cbz
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(OCC1=CC=CC=C1)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i1+1,2+1,9+1,11+1,12+1,14+1
InChI key
CANZBRDGRHNSGZ-JTRPTWAMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?